Learn More
Varilla de terbio, 12,7 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4824981
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
10 mm
25 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11365108 10 mm 10 mm
11375108 25 mm 25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11365108 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044049.HF
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Aprox. 1,04 g/mm; varilla de fundición, diámetro aproximado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-27-9
Fórmula molecular Tb
Peso molecular (g/mol) 158.93
Número MDL MFCD00011256
Clave InChI GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23958
ChEBI CHEBI:33376
Nombre IUPAC terbio
SMILES [Tb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbium
Color Plata a gris
Forma física ≈1,04g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado
Cantidad 10 mm
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Aspecto Silver Gray rod