Learn More
Piezas de terbio, (REO), 0,999, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4824980
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11326527 1 g 1 g
11336527 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000324.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-27-9 | Tb | 158.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-27-9
Fórmula molecular Tb
Peso molecular (g/mol) 158.93
Número MDL MFCD00011256
Clave InChI GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23958
ChEBI CHEBI:33376
Nombre IUPAC terbio
SMILES [Tb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbium
Color Plata a gris
Forma física Piezas
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Olor Odorless
Aspecto Silver Gray pieces
compliance-icons
Nombre del producto
  • Terbio
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
Consejos de prudencia
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .