Learn More
Lingote de terbio, (REO), Ta, 0,999, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4782177
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
11306527 2 g 2 g
11396517 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11306527
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000320.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-27-9 | Tb | 158.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-27-9
Fórmula molecular Tb
Peso molecular (g/mol) 158.93
Número MDL MFCD00011256
Clave InChI GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23958
ChEBI CHEBI:33376
Nombre IUPAC terbio
SMILES [Tb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbium
Nombre de nota Rare Earth Oxides Content, Ta <0.2%
Color Plata a gris
Forma física Lingote, Ta, envasado en botella de polietileno estable al aire
Cantidad 2 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Aspecto Silver Gray ingot