Learn More
Sulfato de terbio (III) octahidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049524
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332548 2 g 2 g
11342548 10 g 10 g
11322548 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11332548 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014596.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13842-67-6
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13842-67-6
Número MDL MFCD00149872
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbium(III) sulfate octahydrate
Punto de fusión 360°C (in -8H2O)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 750.19 (606.05 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.