Learn More
Sulfato de terbio(III) octahidrato, 99,995 % (base metálica)
Código de producto. p-7059369
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420820 2 g 2 g
11430820 10 g 10 g
11440820 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420820 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044479.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13842-67-6
Fórmula molecular Tb2(SO4)3·8H2O
Número MDL MFCD00149872
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbium (III) sulfate octahydrate
Punto de fusión 360°C (in -8H2O)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Formula Weight (peso de la fórmula) 750.19 (606.05 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.995%