Learn More
Oxalato de terbio(III) decahidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. 11372548
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372548 2 g 2 g
11352548 10 g 10 g
11362548 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11372548 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014597.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51373-66-1
Fórmula molecular C6O12Tb2
Peso molecular (g/mol) 581.905
Número MDL MFCD00748140
Clave InChI JZNKXIAEFQDQDF-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo terbium iii oxalate, diterbium trioxalate, edioic acid, terbium 3 salt 3:2, oxalate; terbium 3+, ethanedioic acid, terbium 3+ salt 3:2, acmc-1cs38, terbium, mu-ethanedioato 2--kappao1,kappao2':kappao1',kappao2 bis ethanedioato 2--kappao1,kappao2 di
PubChem CID 164770
Nombre IUPAC oxalato;terbio(3+)
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Tb+3].[Tb+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbium(III) oxalate decahydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal Tb2(C2O4)3·10H2O
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 762.06 (581.91 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton