Learn More
Nitrato de iterbio(III) hexahidrato, +99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-221660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15249164 2 g 2 g
15279285 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15249164 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 295790020
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13451-19-9 | H12N3O15Tb | 453.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13451-19-9
Fórmula molecular H12N3O15Tb
Peso molecular (g/mol) 453.03
Número MDL MFCD00799162,MFCD00149868
Clave InChI UTCARTSNNKGRTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo terbium trinitrate hexahydrate, terbium iii nitrate hexahydrate, terbium nitrate, hexahydrate, terbium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, terbium nitrate hexahydrate, nitric acid, terbium 3+ salt, hexahydrate, 3no3.tb.6h2o, terbium iii nitratehexahydrate, terbium 3+ trinitrate hexahydrate, terbium iii nitrate hydrate, reacton
PubChem CID 202879
Nombre IUPAC terbio(3+);trinitrato;hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbium(III) nitrate hexahydrate
Nombre de nota 99.9%
Color Blanco
Forma física Polvo granular
Cantidad 2 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% min. (TREO base)
Fórmula lineal Tb(NO3)3·6H2O
Beilstein 11,9087
Índice Merck 14,9157
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.02
Porcentaje de pureza ≥99.99%
Grado base de trazas de metales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Terbium(III) nitrate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.