Learn More
Cloruro de terbio(III) hexahidrato, 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3756717 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10256540 5 g Frasco de vidrio 5 g
10742115 25 g Frasco de vidrio 25 g
2 options
Código de producto. 10256540
Marca: Thermo Scientific Acros 199610050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13798-24-8 | Cl3H12O6Tb | 373.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13798-24-8
Fórmula molecular Cl3H12O6Tb
Peso molecular (g/mol) 373.37
Número MDL MFCD00149870
Clave InChI ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC terbium(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tb+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbium(III) chloride hexahydrate
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino, cristales y/o trozos
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.90%
Fórmula lineal TbCl3·6H2O
Índice Merck 14, 9157
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: readily soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.38
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales