missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TER-119 Antibody (TER-119), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 30026991 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30026991 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30026991

Marca: Novus Biologicals FAB1125C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

TER-119 Monoclonal antibody specifically detects TER-119 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, CyTOF-reported
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TER-119
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon TER-119
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, CyTOF-reported
Formulación PBS
Alias de gen Ly76, Ly-76, TER119
Especie del huésped Rat
Inmunógeno C57BL/6 mouse day-14 fetal liver cells
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 104231
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.