missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenascin C Antibody (TNC/2981R), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18697596 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18697596 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18697596

Marca: Novus Biologicals NBP308946PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Tenascin C Monoclonal antibody specifically detects Tenascin C in Human, Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Tenascin C
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TNC/2981R
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen 150-225, Cytotactin, Glioma-associated-extracellular matrix antigen, GMEM, GP 150-225, Hexabrachion, hexabrachion (tenascin C, cytotactin), hexabrachion (tenascin), HXBcytotactin, JI, MGC167029, Myotendinous antigen, neuronectin, tenascin, tenascin C, Tenascin-C, tenascin-C isoform 14/AD1/16, TN-C, TNGP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human full-length Tenascin C protein (Uniprot: P24821)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Neuroscience, Prostate Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3371
Especies diana Human, Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.