missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenascin C Antibody (SPM319), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18708051 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18708051 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18708051 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP247920R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Tenascin C Monoclonal antibody specifically detects Tenascin C in Human, Rat (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Tenascin C
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon SPM319
Conjugado DyLight 550
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen 150-225, Cytotactin, Glioma-associated-extracellular matrix antigen, GMEM, GP 150-225, Hexabrachion, hexabrachion (tenascin C, cytotactin), hexabrachion (tenascin), HXBcytotactin, JI, MGC167029, Myotendinous antigen, neuronectin, tenascin, tenascin C, Tenascin-C, tenascin-C isoform 14/AD1/16, TN-C, TNGP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human breast carcinoma (Uniprot: P24821)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Extracellular Matrix, Neuroscience, Prostate Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3371
Especies diana Human, Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.