missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenalisib R Enantiomer, MedChemExpress

Código de producto. 16463146
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16463146 25 mg 25 miligramos
16490887 50 mg 50 miligramos
16461169 1 mg 1 miligramo
16457307 5 mg 5 miligramos
16405446 100 mg 100 miligramos
16404598 10 mg 10 miligramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16463146

Marca: Medchem Express HY112172

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Tenalisib R Enantiomer (RP6530 R Enantiomer) is an R enantiomer of Tenalisib. Tenalisib is a potent and selective PI3Kδ and PI3Kγ inhibitor with IC50 values of 25 and 33 nM, respectively.

Tenalisib R Enantiomer (RP6530 R Enantiomer) is an R enantiomer of Tenalisib. Tenalisib is a potent and selective PI3Kδ and PI3Kγ inhibitor with IC50 values of 25 and 33 nM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tenalisib R Enantiomer
CAS 1639417-54-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H18FN5O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo RP6530 R Enantiomer
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (240.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2=CC=CC(F)=C2)=C([C@H](NC3=C4N=CNC4=NC=N3)CC)OC5=CC=CC=C15
Peso molecular (g/mol) 415.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.42
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.