Learn More
Memmert™ Restricción de temperatura para UF260
Código de producto. 17599105 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Estufa UF260
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
17599105 Estufa UF260 cada uno
1 options
Código de producto. 17599105
Marca: Memmert™ UF260A8
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Restricción de temperatura opcional entre 60 °C y 250 °C.
  • Accesorio
  • 1 elección
  • Temperaturas: 60 °C, 70 °C, 80 °C, 95 °C, 100 °C, 120 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C o 250 °C
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Estufa UF260
Tipo Restricción de temperatura