Learn More
TEMED, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Código de producto. 15558244 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15558244 50 mL Frasco de vidrio ámbar cada uno
1 options
Código de producto. 15558244
Marca: Avantor J.T.Baker 409802
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reactivos de alta pureza probados para su uso en aplicaciones biotecnológicas, como la electroforesis y la cromatografía líquida
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TEMED
Nombre de nota Catalyst for Polyacrylamide Gels
CAS 110-18-9
Temperatura de inflamación 10.00°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H16N2
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 1L = 0.78kg
Sinónimo temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
Clave InChI KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CCN(C)C
Nombre IUPAC N,N,N',N'-tetrametiletano-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 116.208
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.21
Grado Biorreactivo ultrapuro