missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TEM8/ANTXR1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200070700 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18753034 0.025 mg 0.03 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18753034

Marca: Novus Biologicals NBP1772330.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TEM8/ANTXR1 Polyclonal specifically detects TEM8/ANTXR1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TEM8/ANTXR1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 2 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 10 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 2 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9H6X2
Alias de gen anthrax toxin receptor 1, ATR2310008J16Rik, FLJ10601, FLJ11298, FLJ21776, TEM82810405N18Rik, Tumor endothelial marker 8
Símbolos de los genes ANTXR1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a peptide corresponding to 13 amino acids near the center of human ATR. The immunogen is located within amino acids 220 - 270 of ATR. Amino Acid Squence: RGNGFRHARNVDR
Peso molecular del antígeno 45 kDa
Método de purificación Ion exchange chromatography
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84168
Especificidad de la prueba Recognizes all three isoforms of ATR.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.