missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TEM8/ANTXR1 Antibody (200C1339(SB20)), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18054215 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18054215 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18054215 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10056585AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TEM8/ANTXR1 Monoclonal specifically detects TEM8/ANTXR1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TEM8/ANTXR1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 200C1339(SB20)
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9H6X2
Alias de gen anthrax toxin receptor 1, ATR2310008J16Rik, FLJ10601, FLJ11298, FLJ21776, TEM82810405N18Rik, Tumor endothelial marker 8
Símbolos de los genes ANTXR1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This monoclonal antibody was developed by immunizing mice with a synthetic peptide containing amino acids 481-497 (CINFTRVKNNQPAKYPL) of human TEM8.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84168
Especificidad de la prueba Nanda et al (2004) note a passage dependent loss of TEM8 in HUVEC suggesting that that TEM8 may be a specific marker of the endothelial cell (EC) phenotype which is lost as primary EC's age in culture and de-differentiate.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.