missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ TEM7/PLXDC1 Antibody Pair [HRP]

Código de producto. 18624821 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
15 placas
5 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
paquete de 5
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18624821

Marca: Novus Biologicals™ NBP2793635Plates

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human TEM7/PLXDC1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Intervalo del ensayo 156.25 pg/mL
Sensibilidad del ensayo 156.25-10000 pg/mL
ensayo Sandwich ELISA
Conjugado HRP
Tipo de producto Antibody Pairs
Especificidad This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human TEM7/PLXDC1.
Especies diana Human
Para utilizar con (aplicación) Sandwich ELISA
Alias de gen FLJ45632, plexin domain containing 1,2410003I07Rik, plexin domain-containing protein 1, TEM3FLJ36270, TEM7DKFZp686F0937, Tumor endothelial marker 3, Tumor endothelial marker 7
ID de gen (Entrez) 57125
Símbolo de gen PLXDC1
Especie del huésped Ratón
Contenido del kit
  • Detection Antibody: 0.5 mg/mL mouse anti-TEM7/PLXDC1 monoclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP).
  • Capture Antibody: 0.3 mg/mL of mouse anti-TEM7/PLXDC1 monoclonal antibody.
  • Standard: Each vial contains 270 ng of recombinant TEM7/PLXDC1.
  • Cantidad 5 placas
    Estado normativo RUO
    Disciplina de investigación Angiogénesis
    Requisitos de almacenamiento Storage is content dependent.
    Objetivo TEM7/PLXDC1
    Técnica 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2 μg/mL in CBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 0.5 ug/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20°C to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve using 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 10 ng/mL is recommended.
    Mostrar más Mostrar menos
    Corrección del contenido de un producto

    Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

    Título del producto

    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

    Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado