missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human TEM7/PLXDC1.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 156.25 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 156.25-10000 pg/mL |
| ensayo | Sandwich ELISA |
| Conjugado | HRP |
| Tipo de producto | Antibody Pairs |
| Especificidad | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human TEM7/PLXDC1. |
| Especies diana | Human |
| Para utilizar con (aplicación) | Sandwich ELISA |
| Alias de gen | FLJ45632, plexin domain containing 1,2410003I07Rik, plexin domain-containing protein 1, TEM3FLJ36270, TEM7DKFZp686F0937, Tumor endothelial marker 3, Tumor endothelial marker 7 |
| ID de gen (Entrez) | 57125 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?