Learn More
TEM7/PLXDC1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18615087 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18615087 100 μg 100 microlitros
18694659 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18615087
Marca: Novus Biologicals NBP299869100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
TEM7/PLXDC1 Polyclonal antibody specifically detects TEM7/PLXDC1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TEM7/PLXDC1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:5000-1:10000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen FLJ45632, plexin domain containing 1,2410003I07Rik, plexin domain-containing protein 1, TEM3FLJ36270, TEM7DKFZp686F0937, Tumor endothelial marker 3, Tumor endothelial marker 7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human TEM7/PLXDC1 (Accession#: AAH36059.1; Met1-Thr426)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57125
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG