missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TEM7/PLXDC1 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18160010 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18160010 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18160010

Marca: Novus Biologicals NBP297892AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TEM7/PLXDC1 Polyclonal specifically detects TEM7/PLXDC1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TEM7/PLXDC1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ45632, plexin domain containing 1,2410003I07Rik, plexin domain-containing protein 1, TEM3FLJ36270, TEM7DKFZp686F0937, Tumor endothelial marker 3, Tumor endothelial marker 7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TEM7/PLXDC1 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57125
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.