missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TEM5/GPR124 Antibody (499716) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™

Código de producto. 18549887 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18549887 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18549887

Marca: Novus Biologicals FAB8896X

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TEM5/GPR124 Monoclonal antibody specifically detects TEM5/GPR124 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TEM5/GPR124
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 499716
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp434C211, DKFZp434J0911, G protein-coupled receptor 124, G-protein coupled receptor 124, KIAA1531FLJ14390, TEM5Tumor endothelial marker 5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human TEM5/GPR124, Met1-Leu699, Accession # Q96PE1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endothelial Cell Markers, GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25960
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.