missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TEM Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18696302 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18696302 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18696302

Marca: Novus Biologicals NBP297326B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TEM Polyclonal antibody specifically detects TEM in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TEM
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen BRICD4, BRICHOS domain containing 4, CHM1L, chondromodulin-I-like protein, hChM1L, hTeM, myodulin, TEM, tendin, tenomodulin, UNQ771/PRO1565
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TEM fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cardiovascular Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64102
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.