Learn More
Solución de telurio para ICP/MS, 100 mg/l, matriz HNO3, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tellurium |
Concentración | 100mg/L |
CAS | 7697-37-2 |
Envase | Frasco |
Cantidad | 100 mL |
Fórmula molecular | HNO3 |
Número MDL | MFCD00011349 |
Clave InChI | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O[N+]([O-])=O |
Nombre IUPAC | ácido nítrico |