Learn More
TEL2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
292.00€ - 556.50€
Especificaciones
| Antígeno | TEL2 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18437400
|
Novus Biologicals
NBP1-81761-25ul |
25 μL |
292.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18229425
|
Novus Biologicals
NBP1-81761 |
0.1 mL |
589.00€ 556.50€ / 0.10 ml Ahorro 32.50€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TEL2 Polyclonal specifically detects TEL2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
| TEL2 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 9894 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:SKAVLICLAQLGEPELRDSRDELLASMMAGVKCRLDSSLPPVRRLGMIVAEVVSARIHPEGPPLKFQYEEDELSLELLALASPQPAGDGASEAGTSLVPATA | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| CLK2, DKFZp434A073, EC 1.1.1.27, EC 2.7.11.1, HCLK2, KIAA0683FLJ10924, Protein clk-2 homolog, TEL2, TEL2, telomere maintenance 2, homolog (S. cerevisiae), telomere length regulation protein TEL2 homolog | |
| TELO2 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only