missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TEL2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18437400 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18437400 25 μL 25 microlitros
18229425 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18437400

Marca: Novus Biologicals NBP18176125ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

TEL2 Polyclonal specifically detects TEL2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TEL2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen CLK2, DKFZp434A073, EC 1.1.1.27, EC 2.7.11.1, HCLK2, KIAA0683FLJ10924, Protein clk-2 homolog, TEL2, TEL2, telomere maintenance 2, homolog (S. cerevisiae), telomere length regulation protein TEL2 homolog
Símbolos de los genes TELO2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:SKAVLICLAQLGEPELRDSRDELLASMMAGVKCRLDSSLPPVRRLGMIVAEVVSARIHPEGPPLKFQYEEDELSLELLALASPQPAGDGASEAGTSLVPATA
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9894
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.