Learn More
TEDC2 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200043338 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25ul
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18484942 25ul 25 microlitros
18039923 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18484942
Marca: Novus Biologicals NBP21438325ul
Rabbit Polyclonal Antibody
TEDC2 Polyclonal specifically detects TEDC2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno C16orf59
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen chromosome 16 open reading frame 59, FLJ13909, hypothetical protein LOC80178
Símbolos de los genes TEDC2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the amino acids: CSLLRLRMREELSAAPMDWMQEYRCLLTLEGLQAMVGQCLHRLQELRAAVAEQPPRPCPVGRPPGASPSCGGRAEPAWSPQLLVYSST
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25ul
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80178
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only