Learn More
Hoefer™ Piezas de repuesto y accesorios de la unidad de transferencia TE: Casetes
Para su uso con el depósito de transferencia TE62 Standar con cámara de refrigeración
137.00€ - 232.96€
Especificaciones
Incluye | 1 juego de casete, 2 esponjas de espuma de 3 mm de grosor y 1 esponja de espuma de 6 mm de grosor |
---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12004807
|
Hoefer™
TE24 |
Depósito de transferencia TE 22 Mini | Casete de gel |
137.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10437884
|
Hoefer™
TE24 |
Depósito de transferencia TE 22 Mini | Casete de gel |
232.96€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12004757
|
Hoefer™
TE44H |
Depósito de transferencia TE 42, TE 62 | Cassette con bisagras |
151.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10331095
|
Hoefer™
TE44H |
Depósito de transferencia TE 42, TE 62 | Cassette con bisagras |
225.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Accesorios y piezas de repuesto para TE62
Specifications
1 juego de casete, 2 esponjas de espuma de 3 mm de grosor y 1 esponja de espuma de 6 mm de grosor |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Hoefer™ Piezas de repuesto y accesorios de la unidad de transferencia TE: Casetes