Learn More
Cytiva Unidad de transferencia TE 62
Código de producto. 12994840 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Sistema de inmunotransferencia
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Tipo unitSize
12994840 Sistema de inmunotransferencia 1 set
1 options
Código de producto. 12994840
Marca: Cytiva TE62
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Tapa de seguridad con cables de alimentación; 4 casetes de gel; 8 esponjas de espuma, de 3 mm de grosor; 4 esponjas de espuma, de 6 mm de grosor; 25 láminas de papel de inmunotransferencia. Casetes de gel de repuesto, paneles de electrodos y esponjas de espuma disponibles.
Requires
Fuente de alimentación, no incluida
Transfiere proteínas, ADN o ARN de cuatro geles estándar de poliacrilamida o agarosa de hasta 15 x 21 cm de tamaño, o de 16 minigeles
  • Los casetes con bisagras, moldeados de polietersulfona resistente y rellena de vidrio para una gran durabilidad, proporcionan una presión igual en todo el gel
  • Los casetes se cargan fácilmente, con un contacto uniforme entre el gel y la membrana de transferencia
  • El intercambiador de calor integral sirve como un sistema de refrigeración de tampón
  • Paneles de electrodos seguros y robustos que se bloquean automáticamente en su lugar
  • La separación uniforme del cable de platino vertical en el panel y el espacio de 10 cm entre los paneles promueven una transferencia eficiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro, Gris
Tipo Sistema de inmunotransferencia
Incluye Tapa de seguridad con cables de alimentación; 4 casetes de gel; 8 esponjas de espuma, de 3 mm de grosor; 4 esponjas de espuma, de 6 mm de grosor; 25 láminas de papel de inmunotransferencia.
Temperatura de funcionamiento (imperial) 39,2° hasta 104°F
Temperatura de funcionamiento (métrico) 4°C a 40°C
Anchura (imperial) 11,02 in
Anchura (métrico) 28 cm
Altura (imperial) 6,49 in
Altura (métrico) 16,5 cm
Vataje 200 W