missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TdT Antibody (TDT/1393), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18652319 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18652319 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18652319

Marca: Novus Biologicals NBP308484PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TdT Monoclonal antibody specifically detects TdT in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TdT
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon TDT/1393
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen deoxynucleotidyltransferase, terminal, EC 2.7.7, EC 2.7.7.31, nucleosidetriphosphate:DNA deoxynucleotidylexotransferase, TDTDNA nucleotidylexotransferase, Terminal addition enzyme, Terminal deoxynucleotidyltransferase, terminal deoxyribonucleotidyltransferase, Terminal transferase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 52-192) of human TdT protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P04053)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Cycle and Replication, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1791
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.