missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TdT Antibody (TDT/1393), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18546022 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18546022 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18546022

Marca: Novus Biologicals NBP308484AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TdT Monoclonal antibody specifically detects TdT in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TdT
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon TDT/1393
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen deoxynucleotidyltransferase, terminal, EC 2.7.7, EC 2.7.7.31, nucleosidetriphosphate:DNA deoxynucleotidylexotransferase, TDTDNA nucleotidylexotransferase, Terminal addition enzyme, Terminal deoxynucleotidyltransferase, terminal deoxyribonucleotidyltransferase, Terminal transferase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 52-192) of human TdT protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P04053)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Cycle and Replication, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1791
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.