missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TDRG1 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18767790 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18767790 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18767790 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP241197V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TDRG1 Polyclonal antibody specifically detects TDRG1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TDRG1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen LINC00532, Long Intergenic Non-Protein Coding RNA 532, Testis Development Related 1 (Non-Protein Coding)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the center of human TDRG1. The immunogen is located within amino acids 40 - 90 of TDRG1. Amino Acid Squence: CIKISSTPPSQSRLDPQI
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 732253
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.