missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TDO2 Antibody (OTI2A4), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18158996 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18158996 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18158996

Marca: Novus Biologicals NBP274486FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TDO2 Monoclonal specifically detects TDO2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TDO2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2A4
Conjugado DyLight 680
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen TDOTO, TPH2EC 1.13.11.11, TRPOtryptophanase, Tryptamin 2,3-dioxygenase, tryptophan 2,3-dioxygenase, Tryptophan oxygenase, Tryptophan pyrrolase, Tryptophanase
Símbolos de los genes TDO2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human TDO2 (NP_005642) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6999.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.