missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TDO2 Antibody (998604), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 30062356 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30062356 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30062356

Marca: Novus Biologicals FAB9768G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TDO2 Monoclonal antibody specifically detects TDO2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TDO2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 998604
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen TDOTO, TPH2EC 1.13.11.11, TRPOtryptophanase, Tryptamin 2,3-dioxygenase, tryptophan 2,3-dioxygenase, Tryptophan oxygenase, Tryptophan pyrrolase, Tryptophanase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived human TDO2, Leu18-Phe388, Accession # P48775
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Lipid and Metabolism, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6999
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.