Learn More
TDG Antibody (OTI3C11), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Código de producto. 18197725 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18197725 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18197725
Marca: Novus Biologicals NBP274484JF549
Mouse Monoclonal Antibody
TDG Monoclonal specifically detects TDG in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TDG
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3C11
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EC 3.2.2.29, thymine-DNA glycosylaseG/T mismatch-specific thymine DNA glycosylase
Símbolos de los genes TDG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 160-253 of human TDG (NP_003202) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Base Excision Repair, DNA Repair, Epigenetics, microRNA, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6996.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1