Learn More
TDG Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30229044 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30229044 100 μL 100 microlitros
30229833 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30229044
Marca: Novus Biologicals NBP335259100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
TDG Polyclonal antibody specifically detects TDG in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TDG
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen EC 3.2.2.29, thymine-DNA glycosylaseG/T mismatch-specific thymine DNA glycosylase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-160 of human TDG (NP_003202.3).,, Sequence:, MEAENAGSYSLQQAQAFYTFPFQQLMAEAPNMAVVNEQQMPEEVPAPAPAQEPVQEAPKGRKRKPRTTEPKQPVEPKKPVESKKSGKSAKSKEKQEKITDTFKVKRKVDRFNGVSEAELLTKTLPDILTFNLDIVIIGINPGLMAAYKGHHYPGPGNHFW
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Base Excision Repair, DNA Repair, Epigenetics, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6996
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG