missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCTN2 Antibody (OTI1C1), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18139766 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18139766 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18139766 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274483H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TCTN2 Monoclonal specifically detects TCTN2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TCTN2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C1
Conjugado HRP
Dilución Western Blot
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen C12orf38, chromosome 12 open reading frame 38, FLJ12975, TECT2tectonic 2, tectonic family member 2, tectonic-2
Símbolos de los genes TCTN2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human TCTN2 (NP_079085) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79867.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.