Learn More
TCR1-N6 Antibody (CACTB6A), Novus Biologicals™
Código de producto. 18235673 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18235673 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18235673
Marca: Novus Biologicals NBP261062
This item is not returnable. View return policy
Mouse Monoclonal Antibody
TCR1-N6 Monoclonal specifically detects TCR1-N6 in Goat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno TCR1-N6
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon CACTB6A
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:10 - 1:1000
Formulación Ascites with 0.09% Sodium Azide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Bovine ConA stimulated mononuclear leukocytes
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.1 mg
Primario o secundario Primary
Especies diana Goat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgM