missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCR gamma/delta Antibody (TCR1) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18026874 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18026874 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18026874

Marca: Novus Biologicals NBP128275

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TCR gamma/delta Monoclonal antibody specifically detects TCR gamma/delta in Chicken samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TCR gamma/delta
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon TCR1
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:10 - 1:1000
Alias de gen T cell receptor gamma locus, T-cell antigen receptor, gamma polypeptide, T-cell rearranging gene, gamma, T-cell receptor, gamma cluster, TCRG, TRG
Símbolos de los genes TRG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Outbred chicken thymocytes and Ig-negative blood lymphocytes
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.5 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6965
Especies diana Chicken, Reptile
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.