missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCR gamma/delta Antibody (GL-3), PE/Atto594, Novus Biologicals™

Código de producto. 30033661 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30033661 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30033661

Marca: Novus Biologicals FAB7297PEATT594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Hamster Monoclonal Antibody

TCR gamma/delta Monoclonal antibody specifically detects TCR gamma/delta in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TCR gamma/delta
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon GL-3
Conjugado PE/ATTO 594
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen T cell receptor gamma locus, T-cell antigen receptor, gamma polypeptide, T-cell rearranging gene, gamma, T-cell receptor, gamma cluster, TCRG, TRG
Especie del huésped Hamster
Inmunógeno Mouse intraepithelial lymphocytes
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6965
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.