Learn More
TCR gamma/delta Antibody (11F2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18379436 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18379436 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18379436 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314621
Mouse Monoclonal Antibody
TCR gamma/delta Monoclonal antibody specifically detects TCR gamma/delta in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TCR gamma/delta
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon 11F2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1-4 ug/ml, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación PBS
Alias de gen T cell receptor gamma locus, T-cell antigen receptor, gamma polypeptide, T-cell rearranging gene, gamma, T-cell receptor, gamma cluster, TCRG, TRG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified CD3 antigen complex
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6965
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1