Learn More
TCR β chain Hamster anti-Mouse, PE, Clone: H57-597, BD
Hamster Monoclonal Antibody
138.00€ - 236.00€
Especificaciones
Antígeno | TCR β chain |
---|---|
Clon | H57-597 |
Concentración | 0.2mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15880749
|
BD Biosciences
561081 |
25 μg |
138.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15827058
|
BD Biosciences
553172 |
0.1 mg |
236.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The H57-597 antibody reacts with a common epitope of the β chain of the T-cell Receptor (TCR) complex on αβ TCR-expressing thymocytes and peripheral T lymphocytes and NK1.1+ thymocytes and NK-T cells of all mouse strains tested. It does not react with γδ TCR-bearing T cells. In the fetal and adult thymus, the TCR β -chain may form homodimers or pair with the pre-TCR α -chain on the surface of immature thymocytes before expression of the TCR α -chain. Plate-bound or soluble H57-597 antibody activates αβ TCR-bearing T cells, and plate-bound mAb can induce apoptotic death.
This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Especificaciones
TCR β chain | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Hamster | |
Mouse | |
TCR affinity-purified from mouse T-cell hybridoma DO-11.10 | |
Affinity Purified |
H57-597 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.