Descripción
TCR beta Monoclonal antibody specifically detects TCR beta in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TCR beta |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | IARC307 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | T cell receptor beta chain, TCRB, TCRbeta, Tib |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |