Learn More
TCR alpha Antibody (F1), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200071013 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
18654263 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 18654263 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP22249350ug
Mouse Monoclonal Antibody
TCR alpha Monoclonal specifically detects TCR alpha in Human, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TCR alpha
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon F1
Concentración 0.15 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1 - 2 μg, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:50, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:2000
N.º de referencia del gen P01848
Alias de gen C), D, FLJ22602, J, MGC117436, MGC22624, MGC23964, MGC71411, T cell receptor alpha locus, T-cell antigen receptor, alpha polypeptide, T-cell receptor, alpha (V, TCRA, TCRD, TRA
Símbolos de los genes TRA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human TCR V alpha-2
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Immunology, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6955
Especificidad de la prueba This antibody reacts with Human and Primate.
Especies diana Human, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Ascites
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only