missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCR alpha Antibody (F1), Novus Biologicals™

Código de producto. 18654263 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18654263 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18654263 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP22249350ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TCR alpha Monoclonal specifically detects TCR alpha in Human, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TCR alpha
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon F1
Concentración 0.15 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1 - 2 μg, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:50, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:2000
N.º de referencia del gen P01848
Alias de gen C), D, FLJ22602, J, MGC117436, MGC22624, MGC23964, MGC71411, T cell receptor alpha locus, T-cell antigen receptor, alpha polypeptide, T-cell receptor, alpha (V, TCRA, TCRD, TRA
Símbolos de los genes TRA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human TCR V alpha-2
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Immunology, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6955
Especificidad de la prueba This antibody reacts with Human and Primate.
Especies diana Human, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Ascites
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.