Learn More
TCP1-delta Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30153886 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30153886 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30153886
Marca: Novus Biologicals NBP241361CL1
Rabbit Polyclonal Antibody
TCP1-delta Polyclonal antibody specifically detects TCP1-delta in Human,Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TCP1-delta
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CCTD, CCT-DELTA, chaperonin containing t-complex polypeptide 1, delta subunit, chaperonin containing TCP1, subunit 4 (delta), MGC126165, SRBMGC126164, Stimulator of TAR RNA-binding, T-complex protein 1 subunit delta, TCP-1-delta
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The epitope is recognized to a region between residue 489 to 539 of human Chaperonin Containing Tcp1, Subunit 4 (Delta).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10575
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG