missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCP1 alpha Antibody (23c (CTA-123)), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18163719 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18163719 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18163719

Marca: Novus Biologicals NBP250328AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

TCP1 alpha Monoclonal specifically detects TCP1 alpha in Mouse, Rat, Canine, Chicken, Hamster samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TCP1 alpha
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 23c (CTA-123)
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CCT1T-complex protein 1 subunit alpha, CCTa, CCT-alpha, D6S230E, tailless complex polypeptide 1, t-complex 1, T-complex protein 1, alpha subunit, TCP-1-alpha
Símbolos de los genes TCP1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno C-terminal half of the full length murine TCP protein
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Hypoxia, Membrane Trafficking and Chaperones, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6950
Especificidad de la prueba Does not recognize primate, xenopus or yeast TCP-1.
Especies diana Mouse, Rat, Canine, Chicken, Hamster
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2c
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.