Learn More
TCL1A Antibody (TCL1/2747R), PE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18658767 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18658767 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18658767
Marca: Novus Biologicals NBP308384PE
Rabbit Monoclonal Antibody
TCL1A Monoclonal antibody specifically detects TCL1A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TCL1A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TCL1/2747R
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen Oncogene TCL1, Oncogene TCL-1, Protein p14 TCL1, T-cell leukemia/lymphoma 1A, T-cell lymphoma-1, T-cell lymphoma-1A, TCL1T-cell leukemia/lymphoma protein 1A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human TCL1A protein fragment (around aa 2-109) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P56279)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8115
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG