Learn More
TCL1A Antibody (TCL1/2747R), HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18694489 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18694489 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18694489 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308384H
Rabbit Monoclonal Antibody
TCL1A Monoclonal antibody specifically detects TCL1A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TCL1A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TCL1/2747R
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen Oncogene TCL1, Oncogene TCL-1, Protein p14 TCL1, T-cell leukemia/lymphoma 1A, T-cell lymphoma-1, T-cell lymphoma-1A, TCL1T-cell leukemia/lymphoma protein 1A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human TCL1A protein fragment (around aa 2-109) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P56279)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8115
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG