Description
TCL1A Monoclonal antibody specifically detects TCL1A in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
Specifications
Specifications
| Antígeno | TCL1A |
| Aplicaciones | ELISA, Sandwich ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1E8 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA, Sandwich ELISA |
| Formulación | In 1x PBS, pH 7.4 |
| N.º de referencia del gen | NP_068801 |
| Alias de gen | Oncogene TCL1, Oncogene TCL-1, Protein p14 TCL1, T-cell leukemia/lymphoma 1A, T-cell lymphoma-1, T-cell lymphoma-1A, TCL1T-cell leukemia/lymphoma protein 1A |
| Especie del huésped | Mouse |
| Show More |