missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCF7L2 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18230053 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18230053 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18230053 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP119083AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TCF7L2 Polyclonal specifically detects TCF7L2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TCF7L2
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen HMG box transcription factor 4, hTCF-4, T-cell factor 4, T-cell factor-4 variant A, T-cell factor-4 variant B, T-cell factor-4 variant C, T-cell factor-4 variant D, T-cell factor-4 variant E, T-cell factor-4 variant H, T-cell factor-4 variant I, T-cell factor-4 variant J, T-cell factor-4 variant K, T-cell factor-4 variant L, T-cell factor-4 variant M, T-cell factor-4 variant X2, T-cell-specific transcription factor 4, TCF-4T-cell factor-4 variant F, TCF4T-cell factor-4 variant G, transcription factor 7-like 2, transcription factor 7-like 2 (T-cell specific, HMG-box)
Símbolos de los genes TCF7L2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide made to an internal portion of human TCF7L2 (within residues 150-200). [Swiss-ProtNo. Q9NQB0]
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6934
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.